3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0144-1G PC0144-25G PC0144-5G
APOSPC0144-1GEA 22 EUR
APOSPC0144-1G APOSPC0144-25G APOSPC0144-5G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₃ClF₄O
Kookpunt: 196 °C
Dichtheid: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631510
CAS nummer: 261763-02-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable