3-Chloor-2,4-fluorbenzoëzuur 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0145-25G PC0145-5G PC0145-100G
APOSPC0145-25GEA 65.8 EUR
APOSPC0145-25G APOSPC0145-5G APOSPC0145-100G
3-Chloor-2,4-fluorbenzoëzuur 97%
3-Chloor-2,4-fluorbenzoëzuur
Formule: C₇H₃ClF₂O₂
MW: 192.55 g/mol
Smeltpunt: 169…177 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631387
CAS nummer: 154257-75-7