3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0146-25G PC0146-5G PC0146-1G
APOSPC0146-25GEA 488 EUR
APOSPC0146-25G APOSPC0146-5G APOSPC0146-1G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₃ClF₄O
Kookpunt: 214 °C
Dichtheid: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631343
CAS nummer: 186517-29-3