3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0147-1G PC0147-10G PC0147-5G
APOSPC0147-1GEA 26.3 EUR
APOSPC0147-1G APOSPC0147-10G APOSPC0147-5G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₄ClF₄NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631399
CAS nummer: 129931-46-0
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable