2-Fluoro-4-pyridone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC01475-1G PC01475-5G
APOSPC01475-1GEA 114 EUR
APOSPC01475-1G APOSPC01475-5G
2-Fluoro-4-pyridone 95%
2-Fluoro-4-pyridone
Formule: C₅H₄FNO
Smeltpunt: 146…149 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114159
CAS nummer: 22282-69-5