2-Fluoro-3-hydroxypyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Fluoropyridin-3-ol, 2-Fluoro-3-pyridinol
PC01476-25G PC01476-5G PC01476-100G
APOSPC01476-25GEA 58.4 EUR
APOSPC01476-25G APOSPC01476-5G APOSPC01476-100G
2-Fluoro-3-hydroxypyridine
2-Fluoro-3-hydroxypyridine
Formule: C₅H₄FNO
Smeltpunt: 131…133 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04112569
CAS nummer: 174669-74-0