1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC01479-1G PC01479-250MG PC01479-5G
APOSPC01479-1GEA 292 EUR
APOSPC01479-1G APOSPC01479-250MG APOSPC01479-5G
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₁F₂NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20037425
CAS nummer: 1246967-17-8