3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0149-5G PC0149-1G
APOSPC0149-5GEA 308 EUR
APOSPC0149-5G APOSPC0149-1G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₄ClF₄NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631400
CAS nummer: 186517-42-0