3-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Bromo-4-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC01491-10G PC01491-1G PC01491-5G
APOSPC01491-10GEA 415 EUR
APOSPC01491-10G APOSPC01491-1G APOSPC01491-5G
3-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
3-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃BrClFO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185363
CAS nummer: 631912-19-1
UN: 3261
ADR: 8,III