2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC01500-5G PC01500-1G
APOSPC01500-5GEA 0 EUR
APOSPC01500-5G APOSPC01500-1G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrF₃NO₂
Smeltpunt: 36…39 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095413
CAS nummer: 162333-02-0
UN: 3261
ADR: 8,II