5-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-4-bromobenzotrifluoride
PC01503-100G PC01503-25G PC01503-5G
APOSPC01503-100GEA 561 EUR
APOSPC01503-100G APOSPC01503-25G APOSPC01503-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃N
MW: 240.0200 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082853
CAS nummer: 703-91-3