3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0151-25G PC0151-5G PC0151-1G
APOSPC0151-25GEA 283 EUR
APOSPC0151-25G APOSPC0151-5G APOSPC0151-1G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃ClF₄O₂
MW: 242.56 g/mol
Smeltpunt: 96…98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631342
CAS nummer: 186517-41-9