4-Bromo-2-fluorothioanisole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Bromo-2-fluorophenyl)(methyl)sulphane
PC01510-1G PC01510-5G PC01510-25G
APOSPC01510-1GEA 52.6 EUR
APOSPC01510-1G APOSPC01510-5G APOSPC01510-25G
4-Bromo-2-fluorothioanisole 95%
4-Bromo-2-fluorothioanisole
Formule: C₇H₆BrFS
MW: 221.0899 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12756455
CAS nummer: 221030-79-1