4-Bromo-2-fluorothiophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC01514-1G PC01514-5G PC01514-25G
APOSPC01514-1GEA 54.1 EUR
APOSPC01514-1G APOSPC01514-5G APOSPC01514-25G
4-Bromo-2-fluorothiophenol
4-Bromo-2-fluorothiophenol
Formule: C₆H₄BrFS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09475475
CAS nummer: 174414-93-8