2-Bromo-4-fluorothiophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC01516-1G PC01516-250MG
APOSPC01516-1GEA 424 EUR
APOSPC01516-1G APOSPC01516-250MG
2-Bromo-4-fluorothiophenol
2-Bromo-4-fluorothiophenol
Formule: C₆H₄BrFS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09475472
CAS nummer: 773853-92-2