3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0152-1G PC0152-25G PC0152-5G
APOSPC0152-1GEA 26.3 EUR
APOSPC0152-1G APOSPC0152-25G APOSPC0152-5G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 95%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₂Cl₂F₄O
MW: 261 g/mol
Kookpunt: 230 °C
Smeltpunt: 85
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631511
CAS nummer: 261763-03-5
UN: 3265
ADR: 8 II