5-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-5-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC01524-1G PC01524-250MG PC01524-5G
APOSPC01524-1GEA 60 EUR
APOSPC01524-1G APOSPC01524-250MG APOSPC01524-5G
5-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
5-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Formule: C6H4ClF3N2
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18255015
CAS nummer: 1095823-39-4