4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: H-Phe(4-CF3)-OH, 4-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine
PC01528-1G PC01528-5G
APOSPC01528-1GEA 103 EUR
APOSPC01528-1G APOSPC01528-5G
4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine 97%
4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00044946
CAS nummer: 114926-38-4