(3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
PC01529-1G PC01529-25G PC01529-5G
APOSPC01529-1GEA 22 EUR
APOSPC01529-1G APOSPC01529-25G APOSPC01529-5G
(3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanol 95%
(3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
Formule: C₈H₆BrF₃O
Smeltpunt: 52…54 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09835207
CAS nummer: 172023-97-1