3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0153-5G PC0153-10G PC0153-1G
APOSPC0153-5GEA 97.9 EUR
APOSPC0153-5G APOSPC0153-10G APOSPC0153-1G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₂Cl₂F₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631344
CAS nummer: 186517-45-3