3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0154-10G PC0154-5G PC0154-1G
APOSPC0154-10GEA 198 EUR
APOSPC0154-10G APOSPC0154-5G APOSPC0154-1G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₅ClF₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631512
CAS nummer: 261763-05-7