3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylbromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0158-1G PC0158-5G PC0158-25G
APOSPC0158-1GEA 36.6 EUR
APOSPC0158-1G APOSPC0158-5G APOSPC0158-25G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylbromide
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylbromide
Formule: C₈H₄BrClF₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631513
CAS nummer: 261763-09-1
UN: 3265
ADR: 8,III