3-Chloro-2,4-difluorobenzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Chloro-2,4-difluorobenzene-1-carbonyl chloride
PC0161-25G PC0161-5G
APOSPC0161-25GEA 544 EUR
APOSPC0161-25G APOSPC0161-5G
3-Chloro-2,4-difluorobenzoyl chloride
3-Chloro-2,4-difluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₂Cl₂F₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 157373-00-7
UN: 1760
ADR: 8,II