4-Chloro-2-fluorobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0162-1G PC0162-25G PC0162-5G
APOSPC0162-1GEA 14.8 EUR
APOSPC0162-1G APOSPC0162-25G APOSPC0162-5G
4-Chloro-2-fluorobenzonitrile 98%
4-Chloro-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClFN
Kookpunt: 92 °C/22mmHg
Smeltpunt: 58…61 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143284
CAS nummer: 57381-51-8
EINECS: 260-712-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable