3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0165-25G PC0165-5G PC0165-250MG
APOSPC0165-25GEA 366 EUR
APOSPC0165-25G APOSPC0165-5G APOSPC0165-250MG
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₇H₃ClF₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631514
CAS nummer: 261763-12-6
UN: 3265
ADR: 8,III