(3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0166-1G PC0166-5G PC0166-10G
APOSPC0166-1GEA 78.9 EUR
APOSPC0166-1G APOSPC0166-5G APOSPC0166-10G
(3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formule: C₉H₅ClF₄O₂
Smeltpunt: 134…136 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631516
CAS nummer: 261763-13-7