4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Chloro-(2-trifluoromethyl)pyridine
PC01677-25G PC01677-5G PC01677-1G
APOSPC01677-25GEA 156 EUR
APOSPC01677-25G APOSPC01677-5G APOSPC01677-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 99%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃ClF₃N
Kookpunt: 137 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368047
CAS nummer: 131748-14-6