3-Fluoro-2-iodoaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC01678-1G PC01678-250MG PC01678-5G
APOSPC01678-1GEA 103 EUR
APOSPC01678-1G APOSPC01678-250MG APOSPC01678-5G
3-Fluoro-2-iodoaniline
3-Fluoro-2-iodoaniline
Formule: C₆H₅FIN
Smeltpunt: 52…54 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08458368
CAS nummer: 706752-99-0