3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0168-1G PC0168-25G PC0168-5G
APOSPC0168-1GEA 97.9 EUR
APOSPC0168-1G APOSPC0168-25G APOSPC0168-5G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₄ClF₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631515
CAS nummer: 261763-15-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III