3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0170-5G PC0170-100G PC0170-25G
APOSPC0170-5GEA 22 EUR
APOSPC0170-5G APOSPC0170-100G APOSPC0170-25G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₅ClF₃NO
MW: 211.57 g/mol
Kookpunt: 241
Smeltpunt: 29…30 °C
Dichtheid: 1.454 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00190126
CAS nummer: 64628-73-5