1-Bromo-1-chloro-2,2-difluoroethylene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0173-1G PC0173-5G
APOSPC0173-1GEA 352 EUR
APOSPC0173-1G APOSPC0173-5G
1-Bromo-1-chloro-2,2-difluoroethylene 97%
1-Bromo-1-chloro-2,2-difluoroethylene
Formule: C₂BrClF₂
Kookpunt: 40…42 °C
Dichtheid: 1,888 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00166977
CAS nummer: 758-24-7