3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0174-1G PC0174-25G PC0174-5G
APOSPC0174-1GEA 22 EUR
APOSPC0174-1G APOSPC0174-25G APOSPC0174-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C8H4ClF3O2
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631561
CAS nummer: 83279-39-4