3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0178-1G PC0178-5G PC0178-10G
APOSPC0178-1GEA 22 EUR
APOSPC0178-1G APOSPC0178-5G APOSPC0178-10G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₃ClF₃NO
MW: 221.57 g/mol
Smeltpunt: 39…41 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631557
CAS nummer: 129604-26-8
UN: 3439
ADR: 6.1 III