3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0181-1G PC0181-5G PC0181-25G PC0181-100G
APOSPC0181-1GEA 38 EUR
APOSPC0181-1G APOSPC0181-5G APOSPC0181-25G APOSPC0181-100G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrClF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631560
CAS nummer: 261763-18-2
UN: 1760
ADR: 8,III