2-Chloro-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Chloro-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzene
PC0182-10G PC0182-5G PC0182-1G
APOSPC0182-10GEA 176 EUR
APOSPC0182-10G APOSPC0182-5G APOSPC0182-1G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)anisole
Formule: C₈H₆ClF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631470
CAS nummer: 402-08-4