4-Chloro-3-(trifluoromethyl)anisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0185-5G PC0185-10G PC0185-1G
APOSPC0185-5GEA 70.1 EUR
APOSPC0185-5G APOSPC0185-10G APOSPC0185-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)anisole 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)anisole
Formule: C₈H₆ClF₃O
Kookpunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631404
CAS nummer: 400-73-7
UN: 3272
ADR: 3,III