2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0186-10G PC0186-5G PC0186-1G
APOSPC0186-10GEA 162 EUR
APOSPC0186-10G APOSPC0186-5G APOSPC0186-1G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₅ClF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631467
CAS nummer: 20566-93-2
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable