2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0188-1G PC0188-5G
APOSPC0188-1GEA 23.4 EUR
APOSPC0188-1G APOSPC0188-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃Cl₂F₃O
Kookpunt: 59…61 °C/1mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631634
CAS nummer: 657-05-6
UN: 3265
ADR: 8,II