2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC0190-25G PC0190-5G PC0190-1G
APOSPC0190-25GEA 0 EUR
APOSPC0190-25G APOSPC0190-5G APOSPC0190-1G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆ClF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631537
CAS nummer: 261763-20-6