2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0191-100G PC0191-25G PC0191-5G
APOSPC0191-100GEA 187 EUR
APOSPC0191-100G APOSPC0191-25G APOSPC0191-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆ClF₃O
Smeltpunt: 57…60 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631469
CAS nummer: 64372-62-9