4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC0192-1G PC0192-25G PC0192-5G
APOSPC0192-1GEA 22 EUR
APOSPC0192-1G APOSPC0192-25G APOSPC0192-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆ClF₃O
Smeltpunt: 44…46 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631538
CAS nummer: 65735-71-9