4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0194-100G PC0194-25G PC0194-5G
APOSPC0194-100GEA 214 EUR
APOSPC0194-100G APOSPC0194-25G APOSPC0194-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrClF₃
Smeltpunt: 36…40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631540
CAS nummer: 261763-23-9
UN: 3261
ADR: 8,II