5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(Bromomethyl)-5-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)-4-chloro-1-(trifluoromethyl)benzene
PC0195-10G PC0195-5G PC0195-1G
APOSPC0195-10GEA 109 EUR
APOSPC0195-10G APOSPC0195-5G APOSPC0195-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrClF₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631356
CAS nummer: 261763-24-0
UN: 3265
ADR: 8,II