2-Quinolin-4-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0197-1G PC0197-25G PC0197-5G
APOSPC0197-1GEA 175 EUR
APOSPC0197-1G APOSPC0197-25G APOSPC0197-5G
2-Quinolin-4-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
2-Quinolin-4-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol
Formule: C₁₈H₁₄F₃NO
Smeltpunt: 141…143 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03424494
CAS nummer: 493024-38-7