α-Bromo-3-chloro-5-fluorotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(Bromomethyl)-3-chloro-5-fluorobenzene, 3-Chloro-5-fluorobenzyl bromide
PC0198-5G PC0198-1G PC0198-25G
APOSPC0198-5GEA 38 EUR
APOSPC0198-5G APOSPC0198-1G APOSPC0198-25G
α-Bromo-3-chloro-5-fluorotoluene 98%
α-Bromo-3-chloro-5-fluorotoluene
Formule: C₇H₅BrClF
MW: 223.47 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788472
CAS nummer: 493024-39-8
UN: 3265
ADR: 8 II