(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC0199-1G PC0199-5G PC0199-10G
APOSPC0199-1GEA 33.7 EUR
APOSPC0199-1G APOSPC0199-5G APOSPC0199-10G
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238.59 g/mol
Smeltpunt: 112…114 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631471
CAS nummer: 22893-39-6