(5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0200-1G PC0200-5G
APOSPC0200-1GEA 121 EUR
APOSPC0200-1G APOSPC0200-5G
(5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238.59 g/mol
Smeltpunt: 117…119 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631358
CAS nummer: 261763-25-1