2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0202-1G PC0202-25G PC0202-5G
APOSPC0202-1GEA 35.1 EUR
APOSPC0202-1G APOSPC0202-25G APOSPC0202-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 95%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅ClF₃N
Kookpunt: 140…142 °C/12mmHg
Smeltpunt: 30…32 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631472
CAS nummer: 22902-88-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III