5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0204-10G PC0204-5G PC0204-1G
APOSPC0204-10GEA 408 EUR
APOSPC0204-10G APOSPC0204-5G APOSPC0204-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅ClF₃N
Smeltpunt: 61…63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631357
CAS nummer: 261763-26-2