2-Amino-6-fluorobenzamide 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0205-5G PC0205-25G PC0205-100G
APOSPC0205-5GEA 43.8 EUR
APOSPC0205-5G APOSPC0205-25G APOSPC0205-100G
2-Amino-6-fluorobenzamide 95+%
2-Amino-6-fluorobenzamide
Formule: C₇H₇FN₂O
Smeltpunt: 115…118 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00816881
CAS nummer: 115643-59-9